Learn More
Hirschmann™ Pipette graduate di classe AS in vetro
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 835
- Main point ring graduation in blue
- Graduated to tip, zero on top, type 3
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Calibrato | Sì |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 835 |
| Classe | Classe AS |
| Materiale | Polypropylene |
| Graduato | Sì |
| Quantità | 12 conf. |
| Tolleranza | 0.03 ml |
| Colore | Blu |
| Volume (sistema metrico) | 10 mL |
| Tipo | Bulb Pipet |