Learn More
Hirschmann™ Pipette graduate di classe AS in vetro
Codice prodotto. 11730834
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11730834
Marca: Hirschmann™ 1101175
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS Graduated Pipettes, Blue Graduation come with a cotton plug end as standard.
  • Acc. to DIN EN ISO 835
  • Main point ring graduation in blue
  • Graduated to tip, zero on top, type 3
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Calibrato Yes
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 835
Classe AS
Materiale Silicone
Colore Blue
Volume (sistema metrico) 50 mL
Tipo Spare Adapter
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bibbette Pipet Filler