Learn More
Rogo Sampaic™ Vaschetta di colorazione in vetro Hellendahl
Codice prodotto. 11712654
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio vetrini:
8
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio vetrini unitSize
11712654 8 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11712654 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore BPL001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Holds 8 microscope slides of approx. 76 x 26mm or for 16 slides back-to-back. Rogo Sampaic™ Glass Hellendahl Staining Jars are manufactured from soda lime glass.
  • Clear glass
  • High wall shape
Specifica
Materiale Vetro
Tipo Vasetto di colorante Hellendahl
Conteggio vetrini 8
Dimensioni (L x P) 60 x 60 mm
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Larghezza (sistema metrico) 60 mm
Profondità (sistema metrico) 100 mm