Learn More
Schuett Biotec™ Glass Homogenizers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
15 mL
Include:
Mortar no spout, pestle, cyl.
Mortar w/spout, pestle, conic.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Materiale | Glass |
| Product Type | Homogenizers |
| Include | Mortar no spout, pestle, cyl. |
| Materiale pestello | Glass |