Learn More
Alla France™ Idrometro in vetro
Codice prodotto. 11773183
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.000 to 1.100 g/mL
1.100 to 1.200 g/mL
1.200 - 1.300 g/ml
Da 0,800 a 0,900 g/ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11773183
Marca: Alla France™ 3010FG080/20qp
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these hydrometers for a variety of applications. Alla France™ Glass Hydrometers feature a benchmark engraved on the stem to show any displacement of the scale.
  • General Purpose Hydrometers
  • 100 g/mL series
  • Density scale (g/mL)
  • Reading below meniscus
  • Without Certificate
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Idrometro di densità per uso generico
Accuracy ±0,002 g/ml
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per uso generico
Intervallo di gravità specifica Da 0,800 a 0,900 g/ml