Learn More
Alla France™ Glass Hydrometer for Petroleum Industry
Codice prodotto. 15824812
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
340 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15824812
Marca: Alla France™ 3113TP075/15QP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Alla France™ Glass Hydrometer for Petroleum Industry is designed to measure the relative density of a liquid.
  • Calibration temperature: 15.6°C
  • Surface tension: 27.5 mN/m
  • Supplied in a plastic box
  • Not standardized
  • Reading below meniscus
  • With fiducial mark
  • With individual number
Specifica
Tipo Density Hydrometer
Accuracy ±0.001 g/mL
Incrementi 0.001 g/mL
Lunghezza (sistema metrico) 340 mm
Include Thermometer with red liquid
Descrizione 0.75 to 0.85 g/mL range
Precisione termica ±1°C
Materiale Glass
Temperature Range (Metric) −10 to 60°C
Da utilizzare con (applicazione) Petroleum Industry