Learn More
Laboratories Sales™ Tubular Glass Injection Vials
Codice prodotto. 11728116 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 160
pezzi 208
pezzi 95
Codice prodotto. 11728116
Marca: Laboratories Sales™ 150870
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-quality tubular glass vials suitable for diagnostic, pharmaceutical and healthcare applications in the laboratory.
  • Manufactured from Type 1B clear neutral glass
  • Aluminum crimp seals and rubber stoppers available
  • Hand crimping tools and de-cappers are also available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 29 mm
Materiale Borosilicate Glass (Type 1, Class B)
Volume (sistema metrico) 20 mL
N. per custodia 95
Dimensioni (sistema metrico) apertura 20 mm
Stile Tubular
Altezza (sistema metrico) 56 mm
Tipo Injection Vial