missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Vasi in vetro
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
Colore:
Amber
Trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With thread and screw cap
- Available in clear or amber glass
- Amber glass is ideal for protecting light-sensitive materials
- Screw caps are heat resistant up to 110°C
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Colore | Amber |
| Include | Tappo filettato e a vite |
| Materiale | Vetro ambrato |
| Bocca | Larga |
| Product Type | Vasetto |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto