missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Vasi in vetro

Codice prodotto. p-8003959
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
Colore:
Amber
Trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10135711

Marca: Karl Hecht™ 41324018

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Ideal for the storage of dry powders in the laboratory. Karl Hecht™ Assistent™ Wide Neck Screw Cap Bottles allow you to access their contents with ease.

  • With thread and screw cap
  • Available in clear or amber glass
  • Amber glass is ideal for protecting light-sensitive materials
  • Screw caps are heat resistant up to 110°C

Specifica

Capacità (sistema metrico) 50 ml
Colore Trasparente
Include Tappo filettato e a vite
Materiale Glass
Bocca Larga
Product Type Vasetto
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato