Learn More
Gravis Vasi in vetro
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
210 ml
370 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Available in a variety of capacities
- Durable and resilient
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 370 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Sterilità | Sterile |
| Peso (sistema metrico) | 5.1 kg |
| Graduazioni | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Product Type | Jar |