Learn More
Gravis Vasi in vetro
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
210 ml
370 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Available in a variety of capacities
- Durable and resilient
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 210 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il campionamento e la conservazione di liquidi |
| Materiale | Glass |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Product Type | Bottiglia a collo stretto |