Learn More
Labconco™ Glass Lids for FreeZone™ Freeze Drying Systems
Codice prodotto. p-4393935 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
14 in.
Peso (sistema imperiale):
3.5 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12520857
Marca: Labconco™ 7439902
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Glass Lids replace the acrylic lid included with FreeZone Freeze Dry Systems.
Glass lid replaces the acrylic lid included with FreeZone 6, 12 and 18 Liter Freeze Dry Systems and with 16-Port Drying Chambers. Provides additional protection from solvents and corrosives that attack acrylic, such as acetonitrile. Includes a neoprene gasket.
Specifica
Tipo Chamber Lid
Capacità (sistema metrico) 6, 12, 18 L
Materiale Glass
Size Large
Da utilizzare con (applicazione) Provides additional protection from solvents and corrosives that attach acrylic, such as acetonitrile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Freezone™ 6, 12 and 18l freeze dry system collector chambers or 16-port drying chamber
Include 0.25 in. plastic cover and black neoprene gasket
Diametro (sistema imperiale) 14 in.
Diametro (sistema metrico) 35.56 cm
Peso (sistema imperiale) 3.5 lb.
Peso (sistema metrico) 1.6 kg