Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Glass Lined Stainless-Steel GC Tubing
Click to view available options
Overall Length (Metric):
30 cm
60 cm
90 cm
180 cm
Diametro (sistema metrico) interno:
0.3 mm
0.4 mm
0.5 mm
0.70 mm
0.75 mm
0.8 mm
1 mm
2 mm
4 mm
9.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ideal for HPLC columns, particularly for biological matrices
- Temperature stable up to 500°C
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | HPLC Columns, Biological Matrices |
| Tipo | Tubing |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1 mm |
| Overall Length (Metric) | 30 cm |
| Materiale | Borosilicate Glass (Lining) |
| Temperatura operativa max (sistema metrico) | Stable up to 500°C |