Learn More
Cole-Parmer™ Glass MicroPipet
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μL
25 μL
50 μL
200 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±1% |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.79 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.09 mm |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 100/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 50 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Tipo | Micropipet |
| Monouso | Single-use |