Learn More
Cole-Parmer™ Glass MicroPipet
Codice prodotto. 11878601 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μL
25 μL
50 μL
200 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11878601
Marca: Cole-Parmer™ 0795010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Accuracy ±1%
Calibrato Yes
Diametro (sistema metrico) interno 0.19 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.635 mm
Materiale Glass
Quantità 100/Pk.
Volume (sistema metrico) 1 μL
Lunghezza (sistema metrico) 31.75 mm
Tipo Micropipet