Learn More
Hirschmann™ Pipetta capillare in vetro Minicap™
Codice prodotto. p-8011841
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
1 μl
2 μl
3 μL
4 μL
5 μl
10 μl
20 μL
25 μL
30 μL
40 μL
50 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11871060
Marca: Hirschmann™ 9000100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Facilitates error-free capillary filling in the laboratory
  • Not heparinized
  • End-to-end, with minicaps
  • Acc. to ISO 9000, CE acc. IVD 98/79 EC
  • Color-coded vial cap with capillary dispenser
  • Conformity certified, with batch number
Specifica
Accuracy 0.5%
Certificazione/Conformità ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 0.5 μL
Lunghezza (sistema metrico) 30 to 32 mm
Tipo Minicap Capillary Pipette