Learn More
Macherey-Nagel™ Micro inserti con apertura larga N11 in vetro
Codice prodotto. 10072711 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 ml
0.25 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm tip
15 mm tip
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10072711
Marca: Macherey-Nagel™ 702813
Store material in glass vials with screw knecks and closures. Insert for Type N10 Wide Opening Screw Neck Vials come in a variety of sizes.
  • Screw neck vials N 10 Wide opening
  • Often used on Waters™, Shimadzu™, PerkinElmer™ and Jasco™ instruments
  • Different inserts available
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm tip
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 0.2 ml
Stile Per fiale con apertura larga
Stile della base Conico
Altezza (sistema metrico) 31 mm
Quantità Confezione da 100
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per fiale con apertura larga