Learn More
WTW™ Glass Overflow Measuring Flask
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
22.7 mL
43.5 mL
250 mL
365 mL
432 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 250 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BOD |
| Materiale | Glass |