Learn More
Fisherbrand™ Pipetta Pasteur in vetro sodico-calcico
Pipette ideali per una vasta gamma di applicazioni.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.42000kg
Codice prodotto. 11795098
  • 152.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • In confezioni da 1,000
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Single Use in Microbiological and Serological Laboratory Applications, Pipetting Liquids, Dropwise Dosing of Liquids and Reagents, Distribution of Heated Liquid Quantities
Standard Tip
2 mL
Cotton-plugged Pasteur Pipet
Fisherbrand Pipetters
Soda Lime Glass
1000 Pk.
0.07 oz.
270 mm
Single-use