Learn More
Fisherbrand™ Pipetta Pasteur in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. p-8002207 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
230 mm
270 mm
Tipo:
Cotton Plugged
Cotton-plugged Pasteur Pipet
Unplugged Pasteur Pipet
Stile punta:
Closed Tip
Standard
Standard Tip
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11546963
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pipette ideali per una vasta gamma di applicazioni.
  • In confezioni da 1,000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Soda Lime Glass
Da utilizzare con (applicazione) Single Use in Microbiological and Serological Laboratory Applications, Pipetting Liquids, Dropwise Dosing of Liquids and Reagents, Distribution of Heated Liquid Quantities
Quantità 1000 Pk.
Stile punta Standard Tip
Volume (sistema imperiale) 0.07 oz.
Volume (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Tipo Unplugged Pasteur Pipet
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand Pipetters