Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipette Pasteur in vetro
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
230 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Include:
Plugged
Unplugged
Dimensione della confezione:
250 confezioni
pezzi 1000
pezzi 250
Descrizione
- Available with or without plug
- Glass pipets come in 150, 230 and 270mm lengths
- Packing materials are carefully chosen to ensure ease of use for the technician with maximum protection from breakage during transit and minimum lint or dust contamination
- All standard pipettes can be supplied with 'sealed points' and break mark
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | BS 5732,ISO 7712 |
| Materiale | Vetro |
| Sterilità | Non-sterile |
| Gocce/mL | Da 30 a 35 ml |
| Include | Plugged |
| Quantità | Confezione da 1000 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Tipo | Pipetta Pasteur |
| Monouso | Sì |