Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH in vetro
Codice prodotto. 11736209 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11736209
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gel electrolyte electrode for meat, cheese, fruit, paste, bread that has longer life than a conventional electrode.
  • Gel electrolyte electrode for meat, cheese, fruit, paste, bread 
  • Longer life than a conventional electrode
  • 6mm diameter
  • Spear tip
  • S7 head glass body
  • 12mm x 90mm
Specifica
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo pH Electrode
Lunghezza (sistema metrico) 90 mm
Materiale Vetro