Learn More
Fisherbrand™ Glass pH Electrode with BNC Connector
Codice prodotto. 11719808 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11719808
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A 3-in-1 electrode for measuring both pH and temperature with a Pt1000 sensor.
  • Delivered with 1m BNC plug
  • 2 banana plugs of 4mm diameter for temperature
  • Protected head
  • Electrolyte liquid
  • Compatible with Consort, Schott, WTW and other pH meters
  • pH measurement from 0 to 14; temperature measurement from 0° to 80°C
Specifica
Tipi di connettore BNC
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo pH/Temperature Electrode
Da utilizzare con (applicazione) pH and temperature measurement
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 80°C