Learn More
Hoefer™ Piastre in vetro per unità di elettroforesi verticale SE 600 Chroma, SE 600 Standard o SE 400
Codice prodotto. 11905368
Click to view available options
Tipo:
Piastra in vetro
Piastra in vetro a bassa fluorescenza
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11905368
Marca: Hoefer™ SE6102LF
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Parti accessorie per unità di elettroforesi verticale SE 600 Chroma SE 600 Standard o SE 400
  • For use with SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410, and SE400 Vertical Electrophoresis Units
  • Regular (straight, without notch)
  • Supplied in packs of 2
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità di elettroforesi verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400
Tipo Piastra in vetro a bassa fluorescenza
Materiale Vetro
Quantità 2/conf.
Dimensioni (L x P) 18 x 16 cm
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Larghezza (sistema metrico) 16 cm