Learn More
Cytiva Glass Plates for Standard Flatbed Units
Codice prodotto. 10085304 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.5 mm
1 mm
2 mm
3.0 mm
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
200 mm
Larghezza (sistema metrico):
240 mm
260 mm
Quantità:
2/Pk.
3/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
Codice prodotto. 10085304
Marca: Cytiva 80110694
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Supplied in packs of 3
  • 125 x 240 x 0.5 mm
  • Polystyrene spacer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Flatbed Unit
Tipo U-Frame Glass Plate
Include Spacer
Materiale Glass
Quantità 3/Pk.
Spessore (sistema imperiale) 0.01 in.
Spessore (sistema metrico) 0.5 mm
Dimensioni (L x P) 125 x 240 mm
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Larghezza (sistema metrico) 240 mm