Learn More
Cytiva Glass Plates for Standard Flatbed Units
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.5 mm
1 mm
2 mm
3.0 mm
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
200 mm
Larghezza (sistema metrico):
240 mm
260 mm
Quantità:
2/Pk.
3/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
Beskrivelse
- 125 x 240 x 0.5 mm
- Polystyrene spacer
Tekniske data
Tekniske data
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Flatbed Unit |
| Tipo | U-Frame Glass Plate |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 2/Pk. |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.03 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 260 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion