Learn More
Cytiva Glass Plates for Standard Flatbed Units
Codice prodotto. 11862180 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.5 mm
1 mm
2 mm
3.0 mm
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
200 mm
Larghezza (sistema metrico):
240 mm
260 mm
Quantità:
2/Pk.
3/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11862180
missing translation for 'mfr': Cytiva 80110688
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Supplied in packs of 3
  • 125 x 240 x 0.5 mm
  • Polystyrene spacer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Flatbed Unit
Tipo U-Frame Glass Plate
Materiale Glass
Quantità 2/Pk.
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema metrico) 260 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.