Learn More
Hamilton™ Vetro Polilyte Lab
Click to view available options
Tipi di connettore:
S7
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Serial number, certificate
- Well suited for measurements in emulsions and suspensions
- Thanks to the Single Pore, clogging of the liquid junction is virtually impossible
Specifica
Specifica
| Tipo | Polilyte Lab |
| Tipi di connettore | S7 |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Materiale | Vetro |