Learn More
GPE Scientific™ Glass Potter Mortars
Codice prodotto. 11701443
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
55 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11701443
Marca: GPE Scientific™ 20103F
Solo null disponibili
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 15mm
Product Type Potter Mortar
Materiale Glass
Lunghezza (sistema metrico) 120mm