Learn More
GPE Scientific™ Glass Potter Mortars
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
55 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 19mm |
| Product Type | Potter Mortar |
| Materiale | Glass |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150mm |