Learn More
Karl Hecht™ Glass Powder Funnel
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
5cm
8cm
12cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Short, wide stem.
- AR™ soda glass construction.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 5cm |
| Materiale | AR-GLAS |
| Da utilizzare con (applicazione) | Powdered materials |
| Product Type | Funnel |