Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Economy Pre-Cleaned Wide-Mouth Bottle, Amber Glass
Codice prodotto. p-8003963 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 11840010
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 3460910
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pre-Cleaned Square Wide-Mouth Bottles save valuable time—odor-free and tasteless finish will not affect stored products. They come with green thermoset, PTFE-lined caps.
  • Pre-cleaned by vacuum and ionization.
  • Individually sealed for long term storage with no contamination.
  • The vacuum and ionization process removes contaminants such as dirt, dust, carton lint, oil, aerosols, and fine glass particles from these bottles.
  • Ideal for chemical and resin sampling.
  • Bottles come with green thermoset, PTFE-lined caps.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Amber
Diametro (sistema imperiale) 1.7 in.
Da utilizzare con (applicazione) Chemical and Resin Sampling
Materiale Glass
N. per custodia 24 Pk.
Colore chiusura Green
Closure Included Yes
Bocca Wide
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Product Type Pre-cleaned Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE
Materiale chiusura Thermoset
Dimensione chiusura 33-400
Diametro (sistema metrico) 44 mm
Tipo di chiusura Screw Cap