Learn More
Resch Glas™ Fiala in vetro con bordo arrotolato
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 ml
10 ml
15 mL
20 ml
25 mL
30 mL
40 mL
100 mL
Altezza (sistema metrico):
30 mm
45 mm
50 mm
52 mm
55 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
19 mm
21 mm
23 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
34 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 250
Descrizione
- Soda-lime glass
- PE snap-on lid
- Non-sterile
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Natural |
| Descrizione | Rolled rim glass vials with snap-on lid |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1 in. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 25 mm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Sterilità | Non-sterile |
| Volume (sistema metrico) | 20 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | A variety of laboratory applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.8 in. |
| Vedi altri risultati |