Learn More
Buerkle™ Glass Sampling Bottles
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Can be used with Buerkle™ ProfiSampler
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Descrizione | Equipment for ProfiSampler Aluminum, UniSampler Ex |
| Materiale | Glass |
| Quantità | Each |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 45 mm |
| Colore chiusura | Blu |
| Closure Included | Sì |
| Product Type | Sample Bottle |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ProfiSampler Aluminum |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |