Learn More
Buerkle™ Glass Sampling Bottles
Codice prodotto. 11961541 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11961541
Marca: Buerkle™ 53140025
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Glass Sampling Bottles can be used with Buerkle™ ProfiSampler.
  • Can be used with Buerkle™ ProfiSampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Descrizione Equipment for ProfiSampler Aluminum, UniSampler Ex
Materiale Glass
Quantità Each
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 45 mm
Colore chiusura Blu
Closure Included
Product Type Sample Bottle
Da utilizzare con (apparecchiatura) ProfiSampler Aluminum
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Si