Learn More
Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Vials
Codice prodotto. 15324789 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.75 ml
3.5 ml
7 ml
10.5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Dimensione chiusura:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Stile:
Squat form
Tall form
Dimensione della confezione:
pezzi 140
pezzi 190
pezzi 231
pezzi 264
pezzi 399
pezzi 666
pezzi 882
Codice prodotto. 15324789
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fiale in vetro con profilo basso o alto per conservare campioni in tutta sicurezza. Le fiale per campioni con collo a vite Fisherbrand™ sono disponibili in numerosi formati. I tappi a vite in polipropilene Fisherbrand™ sono disponibili separatamente.
  • Manufactured from clear Type 1B neutral glass
  • Squat and tall form options with standard neck sizes
  • 1 dram equates to approximately 3.55mL (or 0.125 fl. oz.)
  • Suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
  • Fisherbrand™ Black Polypropylene Screw Caps for Glass Specimen Vials sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 21 mm
Materiale Vetro neutro di tipo 1B
Volume (sistema metrico) 21 ml
Stile Tall form
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Dimensione chiusura 18 mm