Learn More
Fisherbrand™ Glass Shell Vial
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.4 mL
2.3 mL
5.5 mL
Colore:
Amber
Clear
Altezza (sistema metrico):
31.5 mm
40 mm
44.6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 14.65 mm |
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 5.5 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
| Stile collo | Shell Vial |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Volume (sistema metrico) residuo | <800 μl |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 4 mL |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Vedi altri risultati |