Learn More
Fisherbrand™ Glass Shell Vial
Codice prodotto. 12960861 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.4 mL
2.3 mL
5.5 mL
Colore:
Amber
Clear
Altezza (sistema metrico):
31.5 mm
40 mm
44.6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12960861
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Recommended for HPLC usage.
  • Recommended for HPLC usage
  • Shell vials and the appropriate plugs can also be supplied as a 2in1 KIT
  • Handy and inexpensive vial/ closure combination for uncritical analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2.3 mL
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Stile collo Shell Vial
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <100 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 mL
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 31.5 mm
Quantità 100
Marking Spot No