Learn More
Rogo Sampaic™ Glass Slides
8.96€ - 9.81€
Specifica
Edges | Cut |
---|---|
Materiale | Glass |
Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
Quantità | 50 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11842340
|
Rogo Sampaic™
BPB022 |
Glass | Orange |
8.96€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11822350
|
Rogo Sampaic™
BPB029 |
Glass | Yellow |
9.65€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11832350
|
Rogo Sampaic™
BPB030 |
Glass | Green |
9.81€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11852350
|
Rogo Sampaic™
BPB032 |
Glass | Blue |
9.81€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Specifica
Cut | |
76 mm | |
50 Pack |
Glass | |
26 mm | |
76 x 26 mm |