Learn More
Hirschmann™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End
Codice prodotto. 10582501
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μl
2 μl
3 μL
4 μL
5 μl
6.66 μL
10 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
100 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10582501
Marca: Hirschmann™ 9000225
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Facilitates error-free capillary filling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End are manufactured from durable DURAN™ glass.
  • End-to-end, with minicaps
  • Conformity certified
  • Available either heparinized or non-heparinized
  • Acc. to ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Accuracy 0.5%
Certificazione/Conformità ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 25 μl
Lunghezza (sistema metrico) Da 30 a 32 mm
Tipo Pipetta capillare Minicap
Monouso