Learn More
Hirschmann™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μl
2 μl
3 μL
4 μL
5 μl
6.66 μL
10 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
100 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- End-to-end, with minicaps
- Conformity certified
- Available either heparinized or non-heparinized
- Acc. to ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.5% |
| Certificazione/Conformità | ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EG, conformity certified |
| Descrizione | Disposable micro capillary pipettes, not heparinized, end-to-end; includes Pipette bulb (per 1000 pcs.) |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Quantità | 10 x 100/Pack |
| Volume (sistema metrico) | 100 μL |
| Tipo | Minicap Capillary Pipette |
| Monouso | Single-use |