Learn More
Hirschmann™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μl
2 μl
3 μL
4 μL
5 μl
6.66 μL
10 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
100 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- End-to-end, with minicaps
- Conformity certified
- Available either heparinized or non-heparinized
- Acc. to ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.5% |
| Certificazione/Conformità | ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 2 μl |
| Lunghezza (sistema metrico) | Da 30 a 32 mm |
| Tipo | Pipetta capillare Minicap |
| Monouso | Sì |