Learn More
Rogo Sampaic™ Vasi in vetro per colorazione
Codice prodotto. 11766725
Click to view available options
Conteggio vetrini:
10
20
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11766725
Marca: Rogo Sampaic™ 1143009
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Excellent for staining cells and tissues on microscope slides. Rogo Sampaic™ Glass Staining Jars are manufactured from clear soda lime glass with a stainless steel rack.
  • With lid
  • With removable rack
  • Capacity of 8 to 20 slides, depending on size
Specifica
Forma del fondo Piatto
Materiale Glass
Tipo Staining Jar
Conteggio vetrini 10
Dimensioni (L x P) 105 x 85 mm
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm
Larghezza (sistema metrico) 85 mm
Profondità (sistema metrico) 75 mm