Learn More
Rogo Sampaic™ Vasi in vetro per colorazione
Click to view available options
Conteggio vetrini:
10
20
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With lid
- With removable rack
- Capacity of 8 to 20 slides, depending on size
Specifica
Specifica
| Materiale | Vetro |
| Tipo | Vaschetta di colorazione |
| Conteggio vetrini | 20 |
| Dimensioni (L x P) | 105 x 85 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 75 mm |