Learn More
Gravis Vaso in vetro sodico-calcico
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Altezza (sistema metrico):
108 mm
145 mm
178 mm
248 mm
Descrizione
- Manufactured from soda lime glass
- Available in a range of capacities
Specifica
Tipo di chiusura | Clip |
Diametro (sistema metrico) | 98 mm |
Altezza (sistema metrico) | 108 mm |
Product Type | Jar |
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 90 mm |
Include | Metal clip closure and rubber seal |
Materiale | Soda Lime Glass |
Quantità | 6Pack |