Learn More
Gravis Vaso in vetro sodico-calcico
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
750 mL
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 22
pezzi 36
pezzi 6
Descrizione
- Manufactured from soda lime glass
- Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 90 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sterilizing Purposes in the Laboratory |
| Include | Chiusura con clip di metallo e guarnizione di gomma |
| Materiale | Vetro soda-calcico |
| Quantità | Confezione da 6 |
| Sterilità | Sterile |
| Peso (sistema metrico) | 3.07 kg |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 178 mm |
| Vedi altri risultati |