Learn More
Gravis Vaso in vetro sodico-calcico
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 22
pezzi 36
pezzi 6
Descrizione
- Manufactured from soda lime glass
- Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 90 mm |
| Include | Metal clip closure and rubber seal |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Quantità | 6Pack |
| Altezza (sistema metrico) | 108 mm |
| Product Type | Jar |
| Diametro (sistema metrico) | 98 mm |
| Tipo di chiusura | Clip |