Learn More
Hirschmann™ Tappi in vetro
Codice prodotto. 30090410
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 10/19
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 30090410
Marca: Hirschmann™ 8900360
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la chiusura sicura di fiasche, flaconi, tubi e altri strumenti di laboratorio. I tappi cavi in vetro Hirschmann Instruments™ sono realizzati in vetro trasparente.
  • Acc. to DIN 12 252
  • Available to fit a range of sizes
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per la chiusura ermetica di contenitori smerigliati standard
Quantità 1 ciascuno
Giunto rastremato standard NS 10/19
Materiale Vetro
Product Type Tappo