Learn More
Hirschmann™ Tappi in vetro
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 10/19
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Acc. to DIN 12 252
- Available to fit a range of sizes
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per la chiusura ermetica di contenitori smerigliati standard |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Giunto rastremato standard | NS 12/21 |
| Materiale | Vetro |
| Product Type | Tappo |