Learn More
Hirschmann™ Pasteur Pipettes with Cotton Plug
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
230 mm
Length (Metric) Tip:
40 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Acc. to ISO 7712
- With cotton plug
- Long or Short form
- With extended fine tip
Specifica
Specifica
| Spina aspiratore | Cotton |
| Certificazione/Conformità | ISO 7712 |
| Materiale | Glass |
| Include | Finely tapered end and a cotton plug end |
| Length (Metric) Tip | 100 mm |
| Quantità | 1000 Pack |
| Stile della parte superiore | Fine drawn |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Tipo | Pasteur Pipet |