Learn More
KD Scientific Glass Syringe
Codice prodotto. p-200104325
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 12200109
Marca: KD Scientific 780871
Economical and reusable glass syringes. Available in sizes ranging from 1 mL to 200 mL.
  • La nuova linea di siringhe in vetro offre una siringa in vetro per la maggior parte delle applicazioni
  • Sono disponibili oltre 10 siringhe da 1,0 mL a 200 mL
  • Tutte le siringhe sono realizzate in vetro borosilicato resistente al calore
  • Il materiale e la struttura sono resistenti alla rottura per urti e sbalzi di temperatura
  • Sono tutte ricotte e testate fino a quando non sono prive di tensioni interne per resistere a ripetuti lavaggi
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Calibro dell'ago No Needle Included
Senza lattice Yes
Product Type Syringe
Monouso Reusable
Volume (sistema metrico) 1 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) KD Scientific Syringe Pumps
Tipo di collegamento Luer Lock
Graduated Yes